Learn More
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450577 25 g 25 Gramm
11440577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22435.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41840-28-2 | C11H16N2O2S | 240.32 g/mol
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine can react with propylamine to produce propyl-carbamic acid tert-butyl ester. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
S-Boc-2-Mercapto-4,6-Dimethylpyrimidin kann mit Propylamin zu Propyl-Carbaminsäure-tert-Butylester reagieren. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41840-28-2
Summenformel C11H16N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.32
MDL-Nummer MFCD00006080
InChI-Schlüssel POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester
PubChem CID 148428
IUPAC-Name tert-butyl [(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]formate
SMILES CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 396984
Formelmasse 240.33
Reinheit (%) 97%