Learn More
S-Butyrylthiocholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440453 5 g -
11450453 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12622.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317.229 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1866-16-6
Summenformel C9H20INOS
Molekulargewicht (g/mol) 317.229
MDL-Nummer MFCD00011845
InChI-Schlüssel WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
IUPAC-Name 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; Iodid
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Specifications
Chemischer Name oder Material S-Butyrylthiocholine iodide
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Strukturformel CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Menge 5 g
Beilstein 3729509
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 317.23
Reinheit (%) 98%