Learn More
(S)-(+)-Camptothecin, Mikromol™
Artikelnummer. 18010170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18010170 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18010170 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1330.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(S)-(+)-Camptothecin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Camptothecin
CAS 3-4-7689
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Camptothecin
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C20 H16 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (S)-, Camptothecine (7CI), (+)-Camptothecin, (+)-Camptothecine, (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-(+)-Camptothecin, (S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecine, Campathecin, Camptothecin, MAG-CPT, NSC 94600, S-CKD 602, d-Camptothecin, Topotecan related, SKF-S-104962, Topotecan Related Compound C, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity D, Irinotecan Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 348.35
Menge 25 mg
Formelmasse 348,111 g/mol