Learn More
(S)-Carisbamate, TRC
Artikelnummer. 30009871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009871 5 mg 5 Milligramm
30003349 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009871 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1835105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194085-75-1
Summenformel C9 H10 Cl N O3
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
Synonym 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (1S)-, 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (S)-, Carisbamate, Comfyde, JNJ 10234094, RWJ 333369, YKP 509, (S)-Carisbamate
IUPAC-Name [(2S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-Hydroxyethyl] Carbamat
SMILES NC(=O)OC[C@@H](O)c1ccccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Carisbamate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1
Formelmasse 215.0349