Learn More
(S)-cis, Trans-Abscissäure-Glucosylester, TRC
Artikelnummer. 30011134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011134 10 mg 10 Milligramm
30003858 1 mg 1 Milligramm
30009023 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA11012510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21414-42-6
Summenformel C21H30O9
Molekulargewicht (g/mol) 426.46
Synonym beta-D-1-[(Z,E)-(+)-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoate]glucopyranose, (+)-Abscisic acid glucose ester, (+)-Abscisyl-beta-D-glucopyranoside
IUPAC-Name [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl] (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoat
SMILES C\C(=C\C(=O)O[C@H]1OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O)\C=C\[C@@]2(O)C(=CC(=O)CC2(C)C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-cis,trans-Abscisic Acid Glucosyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O9/c1-11(5-6-21(28)12(2)8-13(23)9-20(21,3)4)7-15(24)30-19-18(27)17(26)16(25)14(10-22)29-19/h5-8,14,16-19,22,25-28H,9-10H2,1-4H3/b6-5+,11-7-/t14-,16-,17+,18-,19+,21-/m1/s1
Formelmasse 426.189
Reinheit (%) >95%