Learn More
(S)-(+)-Epichlorhydrin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363446 1 g 1 Gramm
11373446 5 g 5 Gramm
11383446 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11363446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14298.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67843-74-7 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
(S)-(+)-Epichlorohydrin is utilized for the synthesis of macquarimicins and hydroxyisoxazolidines and (+)-cis-sylvaticin, which is a potential antitumor agent. It is used to synthesize inhibitors of fatty acid oxidation as potential metabolic modulators. It acts as a solvent for natural and synthetic resins, gums, cellulose esters and ethers, paints, varnishes, nail enamels, lacquers and cement for celluloid. It is also used as a stabilizer and also useful as a bifunctional alkylating agent with the potential to form DNA cross-links.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-Epichlorhydrin wird für die Synthese von Makquarimicinen und Hydroxyisoxazolidinen und (+)-cis-Sylvaticin, einem potenziellen Antitumorwirkstoff, verwendet. Wird zur Synthese von Inhibitoren der Fettsäureoxidation als potenzielle metabolische Modulatoren verwendet. Dient als Lösungsmittel für natürliche und synthetische Harze, Gummis, Celluloseester und -ether, Farben, Lacke, Nagelnadeln, Lacke und Zement für Zelluloid. Wird auch als Stabilisator und bifunktionales Alkylierungszmittel mit dem Potenzial zur Bildung von DNA-Querverbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Ammoniak, Aminen, Natrium- und Natriumoxiden, Zink, Magnesium, Aluminium und seinen Legierungen und Halogeniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67843-74-7
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
MDL-Nummer MFCD00077760
InChI-Schlüssel BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Synonym s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
IUPAC-Name (2S)-2-(Chlormethyl)Oxiran
SMILES ClC[C@@H]1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Epichlorohydrin
Dichte 1.18
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 1 g
UN-Nummer UN2023
Beilstein 1420784
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Optische Drehung +35° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) ≥98%