Learn More
(S)-Equol, TRC
Artikelnummer. 30136840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136840 25 mg 25 Milligramm
17958784 5 mg 5 Milligramm
17918124 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE59300125MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-95-3
Summenformel C15 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Synonym 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (3S)-, 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, 4',7-Isoflavandiol (6CI,7CI,8CI), (3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (-)-(S)-Equol, (-)-Equol, (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol, (3S)-Equol, (S)-(-)-4',7-Isoflavandiol, (S)-(-)-Equol, (S)-3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (S)-Equol, 4',7-Dihydroxyisoflavan, AUS 131, Equol, Equol, (-)-, S-equol, SE 5OH
IUPAC-Name (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-Dihydro-2H-Chromen-7-ol
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(O)ccc3C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Equol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
Formelmasse 242.0943
Reinheit (%) >95%