Learn More
(S)-(-)-Glycidol, 97 %, (98 % ee)
Artikelnummer. 10346884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10346884 1 g Glasflasche 1 Gramm
10103444 5 g Glasflasche 5 Gramm
10224684 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10346884 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 411000010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 60456-23-7 | C₃H₆O₂| 74,08 g / mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60456-23-7
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00074874
InChI-Schlüssel CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonym s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
IUPAC-Name [(2S)-Oxiran-2-yl]methanol
SMILES C1C(O1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Glycidol
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -54°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1160g/mL
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 66°C
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.116
Spezifische Drehung −12° to −18° (20°C, 589nm) (neat)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 97%,(98% ee)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Glycidol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke