Learn More
(S)-GNE-140, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493148
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493148 10 mg 10 Milligramm
16445887 5 mg -
16429706 50 mg 50 Milligramm
16424446 100 mg -
16400699 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493148 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100742B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).
(S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-GNE-140
Physikalische Form Solid
CAS 2003234-64-6
Farbe Gray
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H23ClN2O3S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14 mg/mL (28.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N[C@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 499.04
Formelmasse 499.04
Reinheit (%) 99.04%
Güte Research