Learn More
S-Hydroxytopiramat, TRC
Artikelnummer. 30399900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399900 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9699501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Hydroxy Topiramate
CAS 198215-62-2
Summenformel C12 H21 N O9 S
Menge 1 mg
Synonym β-D-Fructopyranose, 4,5-O-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-, 1-sulfamate (9CI, ACI), 4,5-O-[(1S)-2-Hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-sulfamate (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO9S/c1-10(2)21-9-8-7(19-11(3,5-14)20-8)4-17-12(9,22-10)6-18-23(13,15)16/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,15,16)/t7-,8-,9+,11+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@@H]3O[C@@](C)(CO)O[C@@H]3CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
IUPAC-Name [(3aS,5aR,7S,8aR,8bS)-7-(Hydroxymethyl)-2,2,7-Trimethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]Dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran-3a-yl]Methylsulfamat
Molekulargewicht (g/mol) 355.36
Formelmasse 355.0937