Learn More
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10643162 1 g Glasflasche 1 Gramm
10279793 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
11632769 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337640010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32780-06-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32780-06-6
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00066224
InChI-Schlüssel NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
PubChem CID 2733813
IUPAC-Name (5S)-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-on
SMILES C1CC(=O)OC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4680 to 1.4720
Menge 1 g
Relative Dichte 1.23
Spezifischer Drehzustand +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Spezifische Drehung + 33.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.