Learn More
(S)-(+)-Iboprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10193091 1 g Glasflasche 1 Gramm
10285271 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10193091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 333200010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-Ibuprofen (CAS-Nr. 51146-56-6) ist das aktive Enantiomer des nicht steroidalen entzündungshemmenden Arzneimittels Ibuprofen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Ibuprofen ist ein nicht steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel, das häufig in racemischer Form verwendet wird.
(S)-(+)-Ibuprofen ist das aktive Enantiomer dieses Arzneimittels, das entzündungshemmende Wirkung verleiht.
(S)-(+)-Ibuprofen hemmt die Synthese von Prostaglandin und reduziert so nach der Einnahme Entzündungen und Schmerzen
Anwendungen
Als aktives Enantiomer von Ibuprofen wird (S)-(+)-Ibuprofen in der Laborforschung für pharmakokinetische Studien verwendet.
(S)-(+)-Ibuprofen kann als Inhibitor von Cycloogenase 1 und 2 und als Agonist von PPARalpha und PPARgamma eingesetzt werden.
(S)-(+)-Ibuprofen kann als Substanz zur Untersuchung der Entwicklung von Darreichungssystemen für Medikamente verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51146-56-6
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
MDL-Nummer MFCD00069289
InChI-Schlüssel HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
PubChem CID 39912
ChEBI CHEBI:43415
IUPAC-Name (2S)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 49.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Spezifische Drehung + 57.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formelmasse 206.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen