Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, TRC
Artikelnummer. 17970335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970335 500 mg 500 Milligramm
17931605 100 mg 100 Milligramm
17934465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI140010500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51146-56-6
Summenformel C13 H18 O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (+)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, (αS)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen
IUPAC-Name (2S)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Formelmasse 206.1307
Reinheit (%) >95%