Learn More
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481660
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481660 5 g 5 Gramm
11471660 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481660 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27009.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79815-20-6 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79815-20-6
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00070578
InChI-Schlüssel QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
PubChem CID 2733920
IUPAC-Name (2S)-2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽177°C (decomposition)
Menge 5 g
Optische Drehung −115° (c=1 in 1N HCl)
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) ≥97%