Learn More
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 79815-20-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H9 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic Acid, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, (S)-, (-)-(S)-2-Indolinecarboxylic acid, (-)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic acid, (2S)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic acid, (2S)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic acid, ,(2S)-2-Indolinecarboxylic acid, (S)-(-)-2-Indolinecarboxylic acid, (S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid, (S)-2-Carboxyindoline, (S)-Indoline-2-carboxylic acid, L-Indoline-2-carboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC-Name | (2S)-2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |