Learn More
(S)-Laudanosin, TRC
Artikelnummer. 30135745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135745 50 mg 50 Milligramm
30008285 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17852550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2688-77-9
Summenformel C21H27NO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.44
Synonym (1S)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, Laudanosine, (+)-Laudanosine, (S)-(+)-Laudanosine, (S)-Laudanosine, L-(+)-Laudanosine, L-Laudanosine, (+)-Laudanosine,, NSC 35045, O-Methylcodamine;
SMILES CN1CCC2=CC(=C(C=C2[C@@H]1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Laudanosine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Formelmasse 357.194