Learn More
(S)-Luliconazol, TRC
Artikelnummer. 30479585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479585 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL473775100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Luliconazole
CAS 256424-63-2
Summenformel C14H9Cl2N3S2
Menge 100 mg
Synonym (αE)-α-[(4S)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12+/t13-/m1/s1
SMILES ClC1=C([C@@H](CS/2)SC2=C(N3C=CN=C3)/C#N)C=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name (2E)-2-[(4S)-4-(2,4-Dichlorphenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden]-2-imidazol-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 354.28
Formelmasse 352.9615