Learn More
[S-Methanthiosulfonylcysteaminyl]ethylendiamin-N,N,N',N'-Tetraessigsäure (Gemisch aus Mono-MTS und Bis-MTS) (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [S-Methanethiosulfonylcysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid |
| CAS | 832733-28-5 |
| Summenformel | C13H23N3O9S2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 9,12-Bis(carboxymethyl)-7-oxo-2,3-dithia-6,9,12-triazatetradecan-14-oic acid 2,2-Dioxide, MTS-EDTA |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H23N3O9S2/c1-27(24,25)26-5-2-14-10(17)6-15(7-11(18)19)3-4-16(8-12(20)21)9-13(22)23/h2-9H2,1H3,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| SMILES | O=C(CN(CCN(CC(NCCSS(=O)(C)=O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2'-((2-((Carboxymethyl)(2-((2-((methylsulfonyl)thio)ethyl)amino)-2-oxoethyl)amino)ethyl)azandiyl)diessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 429.46 |
| Formelmasse | 429.09 |