Learn More
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10022950 1 g Glasflasche 1 Gramm
10065943 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10022950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26164-26-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26164-26-1
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00064216
InChI-Schlüssel DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
PubChem CID 643325
IUPAC-Name (2S)-2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(OCH3)COOH
Menge 1 g
Beilstein 10, I, 84
Spezifischer Drehzustand +160° (20°C c=1,methanol)
Spezifische Drehung + 160
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver oder Kristalle