Learn More
S-Methyl-isothiouronium-Hemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30484123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484123 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31496010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Summenformel C2H6N2S.1/2H2SO4
Menge 10 mg
Synonym Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Methylcarbamidothioat;schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 139.14
Formelmasse 278.0177