Learn More
S-Methyl-L-cysteine-d3, TRC
Artikelnummer. 30477544
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477544 100 mg 100 Milligramm
30465812 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30477544 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM294657100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1331907-56-2
Summenformel C4H6D3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 138.2
Synonym S-Methylcysteine-d3, S-Methyl-(R)-cysteine-d3, 3-(Methylthio)alanine-d3
SMILES N[C@@H](CSC([2H])([2H])[2H])C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl-L-cysteine-d3
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3
Menge 100 mg
Versandbedingung Room Temperature