Learn More
S-Methyl-N, N-Diethylthiocarbamat Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30010319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010319 10 mg 10 Milligramm
30010301 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010319 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30178010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140703-15-7
Summenformel C6 H13 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
Synonym Disulfiram Impurity 4
IUPAC-Name N,N-Diethyl-1-Methylsulfinylformamid
SMILES CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Formelmasse 163.0667