Learn More
S-Methylpyridin-4-Carbothioimidathydriodid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499325 5 g 5 Gramm
15489325 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499325 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51774.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185165-63-2
Summenformel C7H9IN2S
Molekulargewicht (g/mol) 280.127
MDL-Nummer MFCD12026517
InChI-Schlüssel CDHPZLSIZALDRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl-4-pyridylthioimidate hydroiodide, 4-methylsulfanylcarboximidoylpyridine hydroiodide, s-methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
PubChem CID 46736575
IUPAC-Name Methylpyridin-4-carboximidothioat; Hydroiodid
SMILES CSC(=N)C1=CC=NC=C1.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 280.13
Reinheit (%) 96%