Learn More
S-Methylthioacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469563 5 g 5 Gramm
11479563 25 g 25 Gramm
11489563 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1534-08-3 | C3H6OS | 90.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1534-08-3
Summenformel C3H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 90.14
MDL-Nummer MFCD00014989
InChI-Schlüssel OATSQCXMYKYFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thioacetate, methylthioacetate, ethanethioic acid, s-methyl ester, methanethiol acetate, thioacetic acid s-methyl ester, methyl thiolacetate, methyl ethanethioate, unii-pf2d4mwx79, ch3c o sch3, acetic acid, thio-, s-methyl ester
PubChem CID 73750
ChEBI CHEBI:51280
IUPAC-Name S-Methyl-ethanthioat
SMILES CC(=O)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl thioacetate
Dichte 1.024
Siedepunkt 97°C to 99°C
Flammpunkt 12°C (54°F)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 91.14
Reinheit (%) ≥98%