Learn More
S-Mirtazapin-d3, TRC
Artikelnummer. 30477954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477954 2.5 mg 2.50 Milligramm
30481789 5 mg 5 Milligramm
30479839 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30477954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3649872.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Mirtazapine-d3
Summenformel C17 D3 H16 N3
Menge 2.5 mg
Synonym (S)-Org 3770-d3, Esmirtazapine-d3, Org 44-20-d3, S-(+)-Mirtazapine-d3, (S)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (+)-Mirtazapine-d3, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (S)-6-Azamianserin
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN2[C@@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-Name (7R)-5-(Trideuteriomethyl)-2,5,19-Triazatetracyclo[13.4.0.02,7.08,13]nonadeca-1(15),8(13),9,11,16,18-Hexaen
Molekulargewicht (g/mol) 268.371
Formelmasse 268.177