Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorbutanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050866 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1372.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorbutanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
CAS 102767-31-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C8 H15 Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Levetiracetam Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
IUPAC-Name (2S)-2-(4-Chlorbutanoylamino)butanamid
Molekulargewicht (g/mol) 206.67
Menge 25 mg
Formelmasse 206,0822 g/mol