Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-Oxobutan-2-yl)-4-Chlorobutanamid, TRC
Product Code. 30010091
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30010091 1 g 1 Gramm
30010773 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30010091 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6185801G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102767-31-7
Summenformel C8 H15 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.67
Synonym Levetiracetam Related Compound A
IUPAC-Name (2S)-2-(4-Chlorobutanoylamino)Butanamid
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 1 g
Formelmasse 206.0822
Reinheit (%) >95%