Learn More
(S)-N-Despropylpramipexol, TRC
Artikelnummer. 30138568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138568 1 g 1 Gramm
30134230 10 g 10 Gramm
30007594 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4168401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106092-09-5
Summenformel C7 H11 N3 S
Molekulargewicht (g/mol) 169.25
Synonym (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, (S)-N-Despropyl Pramipexole
IUPAC-Name (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-Benzothiazol-2,6-Diamin
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Formelmasse 169.0674