Learn More
(S)-(-)-Nα-Dimethylbenzylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995241 1 g Glasflasche 1 Gramm
11905251 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995241 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 395840010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19131-99-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19131-99-8
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
InChI-Schlüssel RCSSHZGQHHEHPZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---n-methyl-1-phenylethylamine, s-n-methyl-1-phenylethanamine, unii-4mu17yen7y, 4mu17yen7y, methyl 1s-1-phenylethyl amine, n-methyl-1-phenylethylamine, s, s---n,alpha-dimethylbenzylamine, n-methyl-n-1s-1-phenylethyl amine, pubchem18717
PubChem CID 2060073
IUPAC-Name (1S)-N-Methyl-1-phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)NHCH3
Menge 1 g
Relative Dichte 0.924
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine