Learn More
(S)-N-Fmoc-N6,N6-Dimethyl-L-lysinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30408271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408271 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF648400500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-Fmoc-N6,N6-dimethyl-L-lysine hydrochloride
CAS 252049-10-8
Summenformel C23 H28 N2 O4 . Cl H
Menge 500 mg
Synonym N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6,N6-dimethyl-L-Lysine Hydrochloride, (S)-N-Fmoc-N',N''-dimethyl-L-lysine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C23H28N2O4.ClH/c1-25(2)14-8-7-13-21(22(26)27)24-23(28)29-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20-21H,7-8,13-15H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27);1H/t21-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-6-(Dimethylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 432.94
Formelmasse 432.1816