Laboruntersuchungen wiesen nach, dass L-Nikotin (CAS-Nr. 54-11-5) das Rauchbedürfnis verringert.Es wird auch als 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin bzw. (S)-(-)-Nikotin bezeichnet.
(S)-(-)-Nicotine is utilized as a therapeutic agent to eliminate smoking with the damage it does to health. It is widely used as a drug to enhance the memory or other cognition functions, which is second to caffeine. Lesser levels of nicotine given in the form of gum, may help to eliminate smoking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether und leichtem Petroleum.
Anmerkungen Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie.