Learn More
(S)-(-)-Nikotin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nicotine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| Formelmasse | 162.1157 |
| Reinheit (%) | >95% |