Learn More
S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Neat |
| Summenformel | C10H16N4O7S |
| Molekulargewicht | 336.32 |
| InChI-Schlüssel | HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid |
| Menge | 50 mg |
| Molekulargewicht (g/mol) | 336.32 |
| Literatur | Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008), |
| Versandbedingung | Room Temperature |