Learn More
(S)-PA 824 (Pretomanid), TRC
Artikelnummer. 30133937
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133937 25 mg 25 Milligramm
30133430 50 mg 50 Milligramm
30007048 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP12250025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 187235-37-6
Summenformel C14 H12 F3 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 359.26
Synonym 5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, 6,7-dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-, (6S)-, 5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, 6,7-dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-, (S)-, (6S)-6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-2-Nitro-6-((4-(trifluoromethoxy)benzyl)oxy)-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-6-[[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]oxy]-6,7-dihydro-2-nitro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
IUPAC-Name (6S)-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine
SMILES [O-][N+](=O)c1cn2C[C@@H](COc2n1)OCc3ccc(OC(F)(F)F)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Pretomanid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
Formelmasse 359.0729
Reinheit (%) >95%