missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Phos, TRC

Artikelnummer. 30418240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418240 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30418240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6817201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material S-Phos
CAS 657408-07-6
Summenformel C26H35O2P
Menge 1 g
Synonym (2,6-Dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)dicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
InChI-Formel InChI=1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
IUPAC-Name Dicyclohexyl-[2-(2,6-dimethoxyphenyl)phenyl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 410.53
Formelmasse 410.2375
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.