Learn More
(S)-Pyroglutaminol, TRC
Artikelnummer. 30409283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409283 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99752550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Pyroglutaminol
CAS 17342-08-4
Summenformel C5H9NO2
Menge 50 g
Synonym (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidone, (S)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-5-one, (+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-Name (5S)-5-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Formelmasse 115.0633