Learn More
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Artikelnummer. 30423351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423351 500 mg
30408986 50 mg
30415710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ164650500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100646-52-4
Summenformel C19H17ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 372.8
Synonym 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
IUPAC-Name Ethyl(2S)-2-[4-(6-Chlorquinoxalin-2-yl)Oxyphenoxy]propanoat
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-Quizalofop Ethyl
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formelmasse 372.0877