Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S,R)-Noscapin
Artikelnummer. 16514224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16514224 5 g 5 Gramm
16524224 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514224 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462710050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128-62-1 | C22H23NO7 | 413.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-62-1
Summenformel C22H23NO7
Molekulargewicht (g/mol) 413.43
InChI-Schlüssel AKNNEGZIBPJZJG-MSOLQXFVSA-N
IUPAC-Name (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-Methoxy-6-Methyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]Isoquinolin-5-yl]-1,3-Dihydro-2-Benzofuran-1-one
SMILES COC1=CC=C2[C@H](OC(=O)C2=C1OC)[C@@H]1N(C)CCC2=CC3=C(OCO3)C(OC)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,R)-Noscapine
Schmelzpunkt 174.0°C to 177.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: practically insoluble. Other solubilities: solubel in ethanol, chloroform, acetone, glacial, acetic acid
Formelmasse 413.42
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S,R)-Noscapine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Noscapine