missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-N3

Artikelnummer. 16490086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490086 2 g 2 Gramm
16471556 500 mg 500 Milligramm
16431009 1 g 1 Gramm
16424906 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16490086 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY103599

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 2-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Spezifikation

Molekulargewicht 601.72 g/mol
CAS 2010159-45-0
Inhalt und Lagerung -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Versandbedingung Room temperature
Menge 2 g
Synonym VH032-PEG2-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 6 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 13
Löslichkeit Ethanol : 100 mg/mL (166.19 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 50 mg/mL (83.10 mM; Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.