Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 619.77 g/mol |
| CAS | 2010159-56-3 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | VH032-PEG3-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 Free Base |