Learn More
(S)-Remoxipride Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30424836
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424836 100 mg
30426983 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR143700100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73220-03-8
Summenformel C16H24BrClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 407.73
Synonym 3-Bromo-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2,6-dimethoxybenzamide Hydrochloride, (-)-Remoxipride Hydrochloride, Remoxipride Hydrochloride, (-)-FLA 731, A 33547, A 33547 Hydrochloride, FLA 731, (-)-FLA 73, Roxiam
IUPAC-Name 3-bromo-N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2,6-dimethoxybenzamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(OC)ccc(Br)c2OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Remoxipride Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H23BrN2O3.ClH/c1-4-19-9-5-6-11(19)10-18-16(20)14-13(21-2)8-7-12(17)15(14)22-3;/h7-8,11H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t11-;/m0./s1
Formelmasse 406.0659