Learn More
(S,S)-1,2-Bis(4-Nitrophenyl)-1,2-Ethandiamin dihydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425095 250 mg 250 Milligramm
11425760 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425095 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25970.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1052707-07-9
Summenformel C14H16Cl2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 375.206
MDL-Nummer MFCD09265322
InChI-Schlüssel PDPYGNJVCKPVGM-AXEKQOJOSA-N
Synonym 1s, 2s-1,2-bis 4-nitrophenyl ethylenediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-bis 4-nitrophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 4-nitrophenyl ethane-1,2-diaminedihydrochloride, 1s, 2s-1,2-bis 4-nitrophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 4-nitrophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-bis 4-nitrophenyl ethane-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/2, s,s-1,2-bis 4-nitrophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925681
IUPAC-Name (1S,2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethan-1,2-diamin; Dihydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N)N)[N+](=O)[O-].Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 196°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 250 mg
Optische Drehung −83° (c=1 in Water)
Formelmasse 375.23
Reinheit (%) 95%