Learn More
(S,S)-Hydroperoxy Des(borsäure) Bortezomib, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib |
| CAS | 886979-78-8 |
| Summenformel | C19 H24 N4 O4 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), N-[(1S)-2-[[(1R)-1-Hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, Bortezomib R-hydroperoxide (USP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H24N4O4/c1-13(2)10-17(27-26)23-18(24)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(25)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,26H,10-11H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)OO |
| IUPAC-Name | N-[(2S)-1-[[(1R)-1-Hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazin-2-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 372.42 |
| Formelmasse | 372.1798 |