Learn More
(S)-Styrolglykol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-Styrene Glycol |
| CAS | 25779-13-9 |
| Summenformel | C8H10O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (S)-Phenylethane-1,2-diol, (S)-Phenylethylene Glycol, (S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (1S)-1-Phenylethan-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.16 |
| Formelmasse | 138.0681 |