Learn More
(S)-Styroloxid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15150967 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15150967 5 g Glasflasche 5 Gramm
15294764 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15150967
Marke: Thermo Scientific Acros 449450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 20780-54-5 | C8H8O | 120.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20780-54-5
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00064310,MFCD00066210
InChI-Schlüssel AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-styrene oxide, s-2-phenyloxirane, 2s-2-phenyloxirane, s-phenyloxirane, s-epoxyethyl benzene, s-+-styrene oxide, styrene oxide, s, unii-av5p894c84, ccris 4094
PubChem CID 114946
ChEBI CHEBI:51014
IUPAC-Name (2S)-2-Phenyloxiran
SMILES C1O[C@H]1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Styrene oxide
Schmelzpunkt -37.0°C
Dichte 1.0510g/mL
Siedepunkt 192.0°C to 194.0°C
Flammpunkt 79°C
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.051
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-Styrene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.