Learn More
(S)-tert-Butylsulfinamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-tert-Butylsulfinamide |
| CAS | 343338-28-3 |
| Summenformel | C4H11NOS |
| Menge | 5 g |
| Synonym | [S(S)]-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulfinamide, (S)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-tert-Butanesulfinamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[S@](=O)N |
| IUPAC-Name | 2-Methylpropan-2-Sulfinamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.2 |
| Formelmasse | 121.0561 |