Learn More
(S)-(-)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure, ≥ 98 %, ee 98 %
Artikelnummer. 11388706
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388706 1 g 1 Gramm
11398706 5 g 5 Gramm
11308716 25 g -
3 options
Artikelnummer. 11388706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19411.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87392-07-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00272639
InChI-Schlüssel UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
IUPAC-Name (2S)-Oxolan-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Dichte 1.213
Siedepunkt 244°C
Menge 1 g
Brechungsindex 1.46
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4658738
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) ≥98%