Learn More
S-Thiouroniumchlorid, polymergestützt, 0.8–1.0 mmol/g auf Merrifield-Harz
Artikelnummer. 11394306
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394306 1 g 1 Gramm
11304316 5 g 5 Gramm
11314316 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11394306
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19377.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD03458600
Synonym S-Methylisothiouronium choride on polystyrene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Thiouronium chloride
Namenshinweis polymer-supported, 0.8 to 1.0mmol/g on Merrifield resin
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch