missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-(-)-Warfarin-d5, TRC

Artikelnummer. 30456541
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30456541

Marke: Toronto Research Chemicals TRCW49849710MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-Warfarin phenyl-d5
CAS 791013-22-4
Summenformel C19 2H5 H11 O4
Menge 10 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-','(S)- (9CI), (S)-4-Hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (S)-Warfarin D5 (phenyl-D5)
InChI-Formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1/i2D,3D,4D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H](CC(=O)C)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 313.36
Formelmasse 313.1362
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt