missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Xanthoanthrafil, TRC

Artikelnummer. 30456136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456136 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX5000101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-Xanthoanthrafil
CAS 247567-47-1
Summenformel C19 H23 N3 O6
Menge 1 mg
Synonym N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]-5-nitro-benzamide
InChI-Formel InChI=1S/C19H23N3O6/c1-12(11-23)21-16-6-5-14(22(25)26)9-15(16)19(24)20-10-13-4-7-17(27-2)18(8-13)28-3/h4-9,12,21,23H,10-11H2,1-3H3,(H,20,24)/t12-/m0/s1
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2N[C@@H](C)CO)[N+](=O)[O-])cc1OC
IUPAC-Name N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]amino]-5-nitrobenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 389.402
Formelmasse 389.159
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.